4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20069.06EA 176 EUR
B20069.06
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol ≥97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molekulargewicht: 161,01
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005241
CAS-Nummer: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7