3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM01090EAEA
0
EUR
MAYBKM01090EA
MAYBKM01090DA
3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid
3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid
Formel:
C₄H₇Br₂N₃ Molekulargewicht: 256,94 |
MDL Number:
MFCD00053023 CAS-Nummer: 167683-86-5 |