3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
729396-500MG
SIAL729396-500MGEA 139 EUR
SIAL729396-500MG
3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Molekulargewicht: 208,00 g/mol
MDL Number: MFCD08435890
CAS-Nummer: 92525-10-5