2-Amino-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBMAY00047DAEA
0
EUR
MAYBMAY00047DA
2-Amino-5-pyrimidinboronsäure
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₄H₆BN₃O₂ Molekulargewicht: 138,92 |
MDL Number:
MFCD07375147 CAS-Nummer: 936250-22-5 |