2-Amino-5-pyrimidinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL706221-250MGEA 156 EUR
SIAL706221-250MG SIAL706221-1G
2-Amino-5-pyrimidinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₆BN₃O₂
Molekulargewicht: 138,92 g/mol
MDL Number: MFCD07375147
CAS-Nummer: 936250-22-5