2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB02090.250EA
0
EUR
MAYBSB02090.250
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat
Formel:
C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O |
MDL Number:
MFCD02180675 CAS-Nummer: 306935-93-3 |