Trithiocyanursäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO140530050EA
29.2
EUR
ACRO140530050
ACRO140530250
Trithiocyanursäure 95%
Trithiocyanursäure
Formel:
C₃H₃N₃S₃ Molekulargewicht: 177,27 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006052 CAS-Nummer: 638-16-4 EINECS: 211-322-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |
GC | ≥97.5 % |