Trithiocyanursäure
Lieferant: Molekula
MOLE50506217-25GEA 64.7 EUR
MOLE50506217-25G
Trithiocyanursäure
Trithiocyanursäure
Formel: C₃H₃N₃S₃
Molekulargewicht: 177,27 g/mol
MDL Number: MFCD00006052
CAS-Nummer: 638-16-4
EINECS: 211-322-8