4'-(Phenylethinyl)acetophenon ≥97%
A19370.06EA 130 EUR
A19370.06
4'-(Phenylethinyl)acetophenon ≥97%
4'-(Phenylethinyl)acetophenon
Formel: C₁₆H₁₂O
Schmelzpunkt: 99…102 °C
MDL Number: MFCD00219774
CAS-Nummer: 1942-31-0