4'-(Phenylethinyl)acetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM08946.10EA 0 EUR
MAYBKM08946.10 MAYBKM08946.1 MAYBKM08946.50
4'-(Phenylethinyl)acetophenon
4'-(Phenylethinyl)acetophenon
Formel: C₁₆H₁₂O
MDL Number: MFCD00219774
CAS-Nummer: 1942-31-0