Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]neodym(III) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44395.06
44395.06EA 485 EUR
44395.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]neodym(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]neodym(III)
Formel: C₁₈H₅₄N₃NdSi₆
Molekulargewicht: 625,39 g/mol
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427089
CAS-Nummer: 41836-23-1
UN-Nummer: 3396
ADR: 4.3,II