Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]yttrium(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL524514-5GEA 476 EUR
SIAL524514-5G
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]yttrium(III), Sigma-Aldrich®
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]yttrium(III)
Formel: C₁₈H₅₄N₃Si₆Y
Molekulargewicht: 570,06 g/mol
MDL Number: MFCD00210649
CAS-Nummer: 41836-28-6
UN-Nummer: 3396
ADR: 4.3,II