Bor-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14227.18EA 100 EUR
14227.18
Bor-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034