Calcium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ca in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42437.18EA 124 EUR
42437.18
Calcium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ca in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085314