trans,trans-Dibenzylidenaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL246425-10GEA 28 EUR
SIAL246425-10G SIAL246425-50G
trans,trans-Dibenzylidenaceton, Sigma-Aldrich®
trans,trans-Dibenzylidenaceton
Formel: C₁₇H₁₄O
Molekulargewicht: 234,30 g/mol
MDL Number: MFCD00004790
CAS-Nummer: 35225-79-7