2-Piperazinonicotinonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBHTS04470DAEA 0 EUR
MAYBHTS04470DA MAYBHTS04470.250
2-Piperazinonicotinonitril
2-Piperazinonicotinonitril
Formel: C₁₀H₁₂N₄
MDL Number: MFCD00190248
CAS-Nummer: 84951-44-0