Hesperetin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20528.03EA
26.5
EUR
B20528.03
B20528.14
B20528.06
Hesperetin 97%
Hesperetin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molekulargewicht: 302,30 g/mol Schmelzpunkt: 227…232 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075646 CAS-Nummer: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 |