Hesperetin
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM10006084-500EA
965
EUR
CAYM10006084-500
CAYM10006084-25
CAYM10006084-100
CAYM10006084-50
Hesperetin
Hesperetin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molekulargewicht: 302,30 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075646 CAS-Nummer: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 |