Hesperetin, Supelco®
Lieferant: Merck
H4125-10GEA 153 EUR
H4125-10G H4125-1G
Hesperetin, Supelco®
Hesperetin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molekulargewicht: 302,30 g/mol
MDL Number: MFCD00075646
CAS-Nummer: 520-33-2
EINECS: 208-290-2