Hesperetin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALW431300-50GEA 456 EUR
SIALW431300-50G SIALW431300-5G
Hesperetin, Sigma-Aldrich®
Hesperetin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molekulargewicht: 302,30 g/mol
MDL Number: MFCD00075646
CAS-Nummer: 520-33-2
EINECS: 208-290-2