(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO139820100EA 123 EUR
ACRO139820100
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on 97%
Naringenin
Formel: C₁₅H₁₂O₅
Molekulargewicht: 272,26 g/mol
Schmelzpunkt: 247…254 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 254 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %