(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
Lieferant: Molekula
MOLE36117021-5GEA 243 EUR
MOLE36117021-5G
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
(±)-Naringenin
Formel: C₁₅H₁₂O₅
Molekulargewicht: 272,25 g/mol
MDL Number: MFCD00006844
CAS-Nummer: 480-41-1
EINECS: 207-550-2