(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXALX385018M010EA 61.6 EUR
ALEXALX385018M010 ALEXALX385018M050
(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
(+)-Taxifolin
Formel: C₁₅H₁₂O₇
MDL Number: MFCD00006845
CAS-Nummer: 480-18-2
EINECS: 207-543-4