(±)-Taxifolin
Lieferant: Molekula
MOLE39141540-100MGEA 0 EUR
MOLE39141540-100MG
(±)-Taxifolin
(±)-Taxifolin
Formel: C₁₅H₁₂O₇
Molekulargewicht: 304,25 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD11044454
CAS-Nummer: 24198-97-8