4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52902.MDEA 72.5 EUR
H52902.MD
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure 98%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
Formel: C₁₈H₁₆BNO₂
Molekulargewicht: 289,14 g/mol
Schmelzpunkt: 110…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798117
CAS-Nummer: 201802-67-7