N-tert-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid ≥97%
Achtung
H52923.03EA 152 EUR
H52923.03
N-tert-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid ≥97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
Molekulargewicht: 257,11 g/mol
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659841
CAS-Nummer: 208516-15-8