3-Brom-5-fluoranthranilsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
SEW05302.250 SEW05302.1
MAYBSEW05302.250EA 0 EUR
MAYBSEW05302.250 MAYBSEW05302.1
3-Brom-5-fluoranthranilsäure
3-Brom-5-fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekulargewicht: 234,02 g/mol
MDL Number: MFCD00662509
CAS-Nummer: 259269-84-6