4-Brom-3-ethoxyanilin Hydrochlorid ≥98%
Gefahr
B24827.22EA 298 EUR
B24827.22
4-Brom-3-ethoxyanilin Hydrochlorid ≥98%
4-Brom-3-ethoxyanilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁BrClNO
Molekulargewicht: 216,08 g/mol
Schmelzpunkt: 186…189 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03790891
CAS-Nummer: 846023-33-4