4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL647209-5GEA 150 EUR
SIAL647209-5G
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd
Formel: C₁₉H₁₅NO
Molekulargewicht: 273,33 g/mol
MDL Number: MFCD00145131
CAS-Nummer: 4181-05-9