5-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure ≥97%
|
Achtung
|
H53075.03EA
215
EUR
H53075.03
H53075.MD
5-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure ≥97%
5-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₃ Molekulargewicht: 172,37 g/mol Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659863 CAS-Nummer: 89488-25-5 |