5-Chlor-2-nitrodiphenylamin ≥98%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
B24179.14EA 93.3 EUR
B24179.14
5-Chlor-2-nitrodiphenylamin ≥98%, Stäbe
5-Chlor-2-nitrodiphenylamin
Formel: C₁₂H₉ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 108…111 °C
MDL Number: MFCD00007287
CAS-Nummer: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9