5-Chlor-2-nitrodiphenylamin
Lieferant: Molekula
MOLE30181991-25GEA 0 EUR
MOLE30181991-25G
5-Chlor-2-nitrodiphenylamin
5-Chlor-2-nitrodiphenylamin
Formel: C₁₂H₉ClN₂O₂
Molekulargewicht: 248,6700 g/mol
MDL Number: MFCD00007287
CAS-Nummer: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9