2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL663514-5GEA
419
EUR
SIAL663514-5G
SIAL663514-1G
2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BF₂O₃ |
MDL Number:
MFCD08276848 CAS-Nummer: 870717-92-3 |