2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL715328-500MGEA
94.8
EUR
SIAL715328-500MG
2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BFO₃ Molekulargewicht: 250,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD11867877 CAS-Nummer: 1112208-82-8 |