2-Fluor-5-formylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H28857.06EA 300 EUR
H28857.06 H28857.03
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure ≥97%
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekulargewicht: 167,93 g/mol
Schmelzpunkt: 168…171 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095100
CAS-Nummer: 352534-79-3