3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL635782-1GEA
152
EUR
SIAL635782-1G
SIAL635782-5G
3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ Molekulargewicht: 185,9206 g/mol |
MDL Number:
MFCD07784344 CAS-Nummer: 870718-11-9 |