4-Fluor-3-formylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17808.03EA 74 EUR
L17808.03
4-Fluor-3-formylphenylboronsäure ≥98%
4-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekulargewicht: 167,93 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093074
CAS-Nummer: 374538-01-9
EINECS: 000-000-0