4-(Isopropylamino)diphenylamin 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B25378.A1EA 158 EUR
B25378.A1 B25378.30
4-(Isopropylamino)diphenylamin 95%
4-(Isopropylamino)diphenylamin
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Molekulargewicht: 226,32 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 74…80 °C
Dichte: 1,100
Flammpunkt: 172 °C (342 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026348
CAS-Nummer: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR