4-(Phenylazo)diphenylamin
Lieferant: Molekula
MOLEM23320388EA 0 EUR
MOLEM23320388
4-(Phenylazo)diphenylamin
4-(Phenylazo)diphenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N₃
MDL Number: MFCD00003023
CAS-Nummer: 101-75-7
EINECS: 202-972-3