2-(tert-Butylamino)propiophenon Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0745.05EA 1840 EUR
PROOMM0745.05
2-(tert-Butylamino)propiophenon Hydrochlorid
2-(tert-Butylamino)propiophenon Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₂₀ClNO
CAS-Nummer: 63199-74-6