2-(tert-Butylamino)-3'-brompropiophenon Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0745.03EA 784 EUR
PROOMM0745.03
2-(tert-Butylamino)-3'-brompropiophenon Hydrochlorid
2-(tert-Butylamino)-3'-brompropiophenon Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₉BrClNO
CAS-Nummer: 1049718-43-5