4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L12541.03EA 92.8 EUR
L12541.03
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril tech. 90%, technische Qualität
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril
Formel: C₈H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041476
CAS-Nummer: 158296-69-6
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III