Methyl-4-acetylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL544302-25GEA 211 EUR
SIAL544302-25G SIAL544302-5G
Methyl-4-acetylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-acetylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molekulargewicht: 178,19
MDL Number: MFCD00216474
CAS-Nummer: 3609-53-8