2-Amino-4'-methoxyacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL415944-1GEA
35.8
EUR
SIAL415944-1G
SIAL415944-5G
2-Amino-4'-methoxyacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4'-methoxyacetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₉H₁₂ClNO₂ Molekulargewicht: 201,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD00193078 CAS-Nummer: 3883-94-1 |