4'-(Pentafluorthio)acetophenon ≥97%
Achtung
H33056.03EA 78.1 EUR
H33056.03 H33056.06
4'-(Pentafluorthio)acetophenon ≥97%
4'-(Pentafluorthio)acetophenon
Formel: C₈H₇F₅OS
Molekulargewicht: 246,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652408
CAS-Nummer: 401892-83-9