4'-(Methylsulfonyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL549304-5GEA
104
EUR
SIAL549304-5G
SIAL549304-25G
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃S Molekulargewicht: 198,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00025072 CAS-Nummer: 10297-73-1 EINECS: 233-672-0 |