N-Benzylidenanilin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14746.06EA
49.5
EUR
A14746.06
A14746.14
A14746.22
N-Benzylidenanilin ≥99%
N-Benzylidenanilin
Formel:
C₁₃H₁₁N Schmelzpunkt: 52…54 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003027 CAS-Nummer: 538-51-2 EINECS: 208-694-9 |