2-Amino-4'-brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL676063-5GEA
127
EUR
SIAL676063-5G
2-Amino-4'-brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4'-brombenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀BrNO Molekulargewicht: 276,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD02181034 CAS-Nummer: 1140-17-6 |