3-Brom-4'-fluorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL550493-1GEA 90.1 EUR
SIAL550493-1G
3-Brom-4'-fluorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
3-Brom-4'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈BrFO
MDL Number: MFCD00672034
CAS-Nummer: 46698-24-2