Methyl-2-benzoylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL559830-25GEA
74.7
EUR
SIAL559830-25G
Methyl-2-benzoylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-benzoylbenzoat
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ Molekulargewicht: 240,2540 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017187 CAS-Nummer: 606-28-0 EINECS: 210-112-3 |